Få mere at vide
Honeywell Safety Products™ RU 530 handsker
Artikelnummer. 12643403
Størrelse:
7
9
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12643403
Brand: Honeywell Safety Products™ RU530T7
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse bomulds-interlock-handsker er velegnede til fin håndtering i et rent miljø og giver støtte, fingerfærdighed og komfort og begrænser indtrængning af snavs. Honeywell Safety Products™ RU 530 Handsker er ambidextrøse og kan bæres som en underhandske.
  • Interlock-konstruktion i 100 % bomuld for mekanisk ydeevne, komfort og svedabsorbering.
  • Velegnet til fin håndtering i et rent miljø.
  • Kan bruges som underhandske.
  • Industrielt snit, opsømt bund.
  • Ambidekstrøs.
  • Let termisk beskyttelse.
  • Tæt strik giver støtte, fingerfærdighed, komfort og begrænser snavsindtrængning.
  • Rib ved håndleddet for komfort og pasform.
  • Lys farve fremmer hygiejne og renlighed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE KATEGORI I Mindre risici, EN 420-03 Grundlæggende standarder, EC Kategori PPE 1
Konstruktion String Strik
Klip stil Industri
Farve Hvid
Materiale Bomuld
Produkttype Handsker
Størrelse 7
Temperatur (metrisk) Maks 50 °C
Til brug med (applikation) Fin håndtering i et rent miljø. Bilindustrien, catering-, fødevare-, laboratorie-, medicinal-, medicinal- og serviceindustrien.
Inkluderer Sømmet bund
Mængde 600 par/PK
Længde (metrisk) 21 cm