Få mere at vide
Brady™ Blanke RFID-aktivsporingsetiketter i polyester
Artikelnummer. 17415993 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
17415993 Hvid
1 options
Artikelnummer. 17415993 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 307923
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2790.00 DKK
    2600.77 DKK / 1 ruller
    Spare 189.23 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
UHF RFID-etiketter er velegnede til udendørs og indendørs brug, store læseområder og UV-eksponerede miljøer.
  • Til generelle applikationer såsom detailhandel, industri, forsyningskæde og andre
  • Antenne er designet til påføring på ikke-metal overflader
  • Polyester tagflademateriale med chip bundet til aluminiumsantenne ved hjælp af anisotropisk ledende filmklæbemiddel
  • Velegnet til termisk overførselsprint, inklusive RFID-kodning
  • Etiketter er udvendigt viklet og 100 % inspiceret, 500 gode RFID-etiketter pr. rulle med dårlige mærker
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Glans
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) RFID-mærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) Sato CL4NX Plus industriel etiketprinter, Zebra™ ZT411 industriel etiketprinter
Etiketter pr. række 1
Mængde 500 etiketter
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +120 °C
Tykkelse (metrisk) 0.24 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 28.6 mm
Bredde (metrisk) 53 mm
Højde (metrisk) 26 mm
Alternativt varenummer THT-UHF-423-53X26