Få mere at vide
Brady™ Glossy Metallized Polyester (B-435) Labels for M611, BMP61 and BMP71
Artikelnummer. 11522585
Skift visning
Højde (metrisk):
9,5 mm
12,7 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,3 mm
50,8 mm
Bredde (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
76,2 mm
101,6 mm
Form:
Firkant
Rektangel
Lodret gentagelse (metrisk):
12,7 mm
15,9 mm
28,6 mm
41,3 mm
54 mm
79,4 mm
104,8 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Form Lodret gentagelse (metrisk) unitSize
11522585 9,5 mm 25,4 mm Rektangel 12,7 mm 1 rulning
11532585 12,7 mm 25,4 mm Rektangel 15,9 mm 1 rulning
11562585 12,7 mm 38,1 mm Rektangel 15,9 mm 1 rulning
11582585 25,4 mm 38,1 mm Rektangel 28,6 mm 1 rulning
11592585 38,1 mm 38,1 mm Firkant 41,3 mm 1 rulning
11502595 48,3 mm 76,2 mm Rektangel 79,4 mm 1 rulning
11512595 48,3 mm 101,6 mm Rektangel 104,8 mm 1 rulning
11552585 50,8 mm 25,4 mm Rektangel 54 mm 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11522585 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 011247
Glossy Metallized Permanent Polyester is designed for high adhesion to textured metals, powder coated surfaces and low surface energy plastics.
  • Durable permanent acrylic adhesive withstands numerous solvents and variable temperatures
  • Thermal transfer printable
  • UL approved, CSA accepted
  • Service temperature of -40°F to 194°F (-40°C to 90°C)
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve Silver
Slutte Gloss
Materiale Metallized Polyester
Print teknologi Thermal Transfer
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory Labeling
Til brug med (udstyr) BMP™61, BMP™71, and BradyPrinter M611 Mobile Label Printers, TLS 2200™ and TLS-PC LINK™ Thermal Labeling Systems
Etiketter pr. række 1
Mængde 500 Labels
Form Rektangel
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +90°C
Tykkelse (metrisk) 0.067 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 12,7 mm
Bredde (metrisk) 25,4 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.4 mm
Højde (metrisk) 9,5 mm
Højde (metrisk) printbart område 9.5 mm