Få mere at vide
Globe Scientific Små transferpipetter
Artikelnummer. 31923590 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1.3 mL
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
31923590 1.3 mL
1 options
Artikelnummer. 31923590 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 134010
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Kommer med 1,3 ml fint tip, Mini
  • Fremstillet af lavdensitets polyethylen
  • Fås med 1,3 ml kapacitet
  • 2 tommer (51 mm) lang
Tekniske data
Bulb Draw (metrisk) 1 mL
Diameter (metrisk) Udvendig 0.115 cm
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke-steril
Dråber/ml 45
Mængde 500/Cs.
Tip stil Fint
Volumen (metrisk) 1.3 mL
Længde (metrisk) 5.1 cm
Type Overførselspipet