Få mere at vide
Globe Scientific Polystyren Prøve-Prøvekopper
Artikelnummer. 31923493 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 mL
2 mL
Kapacitet (engelsk):
0,03 oz.
0,06 oz.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Kapacitet (engelsk)
31923493 2 mL 0,06 oz.
31922688 1 mL 0,03 oz.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31923493 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 5505
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Bruges når mindre prøvetagning er nødvendig
  • Passer i andre reagensglas eller originale blodopsamlingsrør, hvilket giver mindre prøveareal
  • Designet til brug på automatiserede analysatorer med stort volumen: Dade Dimension™ 747 Hitachi™ , Kodak Ektachem™ 700-serien og flere
  • Fås i størrelserne 1 ml og 2 ml
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Produkttype Redeprøvekop
Kapacitet (engelsk) 0,06 oz.
Materiale Polystyren
Til brug med (applikation) Bruges når mindre prøvetagning er nødvendig
Til brug med (udstyr) Højvolumen automatiserede analysatorer: Dade Dimension™ 747 Hitachi™ , Kodak Ektachem™ 700-serien og flere
Volumen 2 mL