Få mere at vide
Globe Scientific Proprørsdæksler
Artikelnummer. 31923289 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Red
Artikelnummer. Farve
31923289 Red
1 options
Artikelnummer. 31923289 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 118139R
Forventet forsendelse: 11-11-2026
For use with 2 x 75mm tubes.
Tekniske data
Produkttype Plug Stopper Cap
Materiale Polypropylene
Farve Red
Størrelse (engelsk) 0.47 in.
Størrelse (metrisk) 12 mm
Til brug med (udstyr) 12 x 75 mm Tubes