Beskrivelse
- Made of polyethylene
- Assorted colors available
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Plug Stopper Cap |
| Materiale | Polyethylene |
| Farve | Natural |
| Størrelse (engelsk) | 0.47 in. |
| Størrelse (metrisk) | 12 mm |
| Til brug med (udstyr) | 12 mm Tubes |