Beskrivelse
- Denne populære serie af beholdere har tætforseglende, lækagebestandige snap-on låg og er ideelle til langtidsopbevaring. Beholderne har flade låg og kan stables.
Tekniske data
Tekniske data
| Dybde (metrisk) | 9.5 cm |
| Dybde (engelsk) | 3,75 tommer |
| Kapacitet (metrisk) | 240 mL |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Prøvebeholder |
| Kapacitet (engelsk) | 8 oz. |
| Materiale | HDPE |
| Til brug med (applikation) | Langtidsopbevaring |
| Højde (engelsk) | 2,25 tommer |
| Højde (metrisk) | 5.7 cm |
| Vis mere |