Få mere at vide
Globe Scientific Flangede plug-rørdæksler
Artikelnummer. 31922533 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Neutral
Rød
Størrelse (metrisk):
12 mm
13 mm
16 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Størrelse (metrisk)
31922533 Klar 13 mm
31922885 Blå 12 mm
31923400 Grøn 12 mm
31922259 Neutral 12 mm
31923387 Klar 16 mm
31922537 Rød 12 mm
31922734 Gul 12 mm
31922821 Gul 16 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 31922533 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 118240C
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Sikre lækagebestandighed i reagensglas, centrifugerør og runde cuvetter
These flanged plug caps are designed for use with test tubes, centrifuge tubes, and round cuvettes. They feature two flexible flanges that create a secure, leak-resistant seal against the inside wall of the tube.
  • Material: Polyethylene (PE)
  • Size: 13 mm
  • Color: Clear
  • Dimensions: 11.35 mm ±0.14 (O.D. 11.5 mm, Height 17.1 mm ±0.3)
  • Packaging: 1000 per bag
Ordreinfo
1000/pk
Tekniske data
Produkttype Flangeprop-kondensator
Materiale Polyethylen
Farve Klar
Størrelse (engelsk) 0,51 tommer
Størrelse (metrisk) 13 mm
Til brug med (udstyr) 13 mm rør