Få mere at vide
Globe Scientific Flangede stikkapsler til 16 mm rør
Artikelnummer. 31922745 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Lavendel
Orange
Rød
Sort
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
31922745 Sort
31923034 Grøn
31922571 Lavendel
31922027 Blå
31922551 Hvid
31921871 Rød
31923006 Orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31922745 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 116152K
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Sikre lækagebestandighed i reagensglas, centrifugerør og runde cuvetter
  • Polyethylenlåg med to fleksible flanger, der presser fast mod indersiden af rørvæggen
  • Fås i syv farver til identifikation af prøverne
Tekniske data
Inkluderer 2 fleksible flanger
Produkttype Flangeprop-kondensator
Materiale Polyethylen
Farve Sort
Størrelse (engelsk) 0,62 tommer
Størrelse (metrisk) 16 mm
Til brug med (udstyr) 16 mm rør