Få mere at vide
Globe Scientific Coagulation Cup for Accu Coa Data Coagulation Analyzers
Beskrivelse
- Made of Polystyrene
- Supplied with metal mixing bars
- Dimensions: 1.3 x 0.3 in. (35.1 x 8.6mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Coagulation Cup |
| Til brug med (udstyr) | Accu Coa Data Coagulation Analyzers |
| Inkluderer | Metal mixing bars |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?