Få mere at vide
Globe Scientific Coagulation Cup for Accu Coa Data Coagulation Analyzers
Artikelnummer. 31923537
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Accu Coa Data Coagulation Analyzers
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
31923537 Accu Coa Data Coagulation Analyzers
1 options
Artikelnummer. 31923537 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 5574
Forventet forsendelse: 09-11-2026
For use on coagulation instruments.
  • Made of Polystyrene
  • Supplied with metal mixing bars
  • Dimensions: 1.3 x 0.3 in. (35.1 x 8.6mm)
Tekniske data
Type Coagulation Cup
Til brug med (udstyr) Accu Coa Data Coagulation Analyzers
Inkluderer Metal mixing bars