Beskrivelse
Reducerer pH-ændringer og forureninger, der potentielt udvaskes fra rør lavet af soda-kalkglas
- Bruges til vævskultur og blodbanker
- Kommer med velafrundede bunde og glatte, ildpolerede fælge
- Rigid kontrollerede dimensionelle specifikationer
- Autoklavabel og kemikalieresistent
- Smeltetemperatur: 1460 °C (±20 °C)
- Blødgøringstemperatur: 1220 °C (±1220 °C)
- Frysepunkt: -50 °C
- Rotationshastighed: Maks. ∽4500 omdr./min.
- Fås i seks størrelser
- Fremstillet af borosilikatglas af overlegen kvalitet
- Dispenser er tilgængelig; solgt separat
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2008, ASTM E 890, Type 1 |
| Kapacitet (metrisk) | 3 mL |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med | Til vævskultur og blodbanker |
| Sterilitet | Steril |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Produkttype | Culture Tube |