Få mere at vide
Globe Scientific Accessories for Kodak™ Analyzers
Artikelnummer. 31922668
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Kodak analyzers
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
31922668 Kodak analyzers
1 options
Artikelnummer. 31922668 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 5548
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Designed for use on automated instrumentation including Kodak analyzers.
For use on automated instrumentation including Kodak analyzers.
Tekniske data
Type Sample Cup, Micro
Til brug med (udstyr) Kodak analyzers
Kapacitet (metrisk) 0.5 mL
Mængde 1000/Pk.