Få mere at vide
Globe Scientific 72-pladsers vægmonterbare laboratorietørrestativer
Shop alle Globe Scientific produkterBeskrivelse
- Lukkede tapper for at eliminere lækage
- Sømløs drypkanal med dræningsslange
- Fås med 72 store og 11 små udskiftelige skruer
- Leveres med monteringssæt til ophængning og kroge til at samle ekstra stativer
- Rust- og pletbeskyttelse
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polystyren |
| Stillinger | 72 |
| Bredde (engelsk) | 17,7 tommer |
| Højde (engelsk) | 24,8'' |
| Dybde (engelsk) | 4,3'' |
| Dybde (metrisk) | 11 cm |
| Højde (metrisk) | 63 cm |
| Bredde (metrisk) | 45 cm |