Få mere at vide
Globe Scientific Globe Scientific 50mL Polypropylene Centrifuge Tube
Shop alle Globe Scientific produkterBeskrivelse
- Feature flat-top, plug-seal leak resistant, red screw caps
- Printed with white graduation marks in 0.5mL increments
- White writing area for sample identification
- Spin Rate: 10,000 RCF (12,320 x g)
- Dimensions: 29.5 x 114mm
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Red |
| Diameter (engelsk) Udvendig | 1.16 in. |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Kapacitet (engelsk) | 1.6 oz. |
| Bund form | Conical |
| Lukketype | Attached Screw Cap |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Diameter (metrisk) | 29.5 mm |
| Vis mere |