Få mere at vide
Globe Scientific 17 x 100 mm reagensglas
Artikelnummer. 31922911 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylene
Polystyrene
Uddannet:
No
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Uddannet
31922911 Polypropylene No
31922804 Polystyrene No
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31922911 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 110186
Opgrader Deres laboratorie-essentials med Globe Scientific
Brug rabatkode 27959
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Formet af polystyren i premium-kvalitet for klarhed eller polypropylen for slagstyrke og stabilitet over for almindelige syrer, alkalier og opløsningsmidler
  • Available in Polypropylene and Polystyrene
  • Used for laboratory applications
  • Come in wide range of sizes
Polystyrene tubes
Withstand 1500rpm during centrifugation
Polypropylene tubes
Withstand 3000rpm during centrifugation
Autoclavable and freezable
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 14 mL
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Polypropylene
Sterilitet Non-sterile
Autoklaverbar Autoclavable
Uddannet No
Diameter (metrisk) 17 mm
Produkttype Test Tube