Beskrivelse
Formet af polystyren i premium-kvalitet for klarhed eller polypropylen for slagstyrke og stabilitet over for almindelige syrer, alkalier og opløsningsmidler
- Available in Polypropylene and Polystyrene
- Non-graduated tubes
- Used for laboratory applications
Polystyrene tubes
Withstand 1500rpm during centrifugation
Polypropylene tubes
Withstand 3000rpm during centrifugation
Autoclavable and freezable
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Uddannet | No |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Produkttype | Test Tube |