Få mere at vide
Globe Scientific 13 x 75 mm reagensglas
Artikelnummer. 31922138 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Polystyren
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale
31922138 Polypropylen
31923015 Polystyren
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31922138 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 110471
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Formet af polystyren i premium-kvalitet for klarhed eller polypropylen for slagstyrke og stabilitet over for almindelige syrer, alkalier og opløsningsmidler
  • Fås i polypropylen og polystyren
  • Ikke-graderede rør
  • Bruges til laboratorieapplikationer
Polystyrenrør
Modstå 1500 omdrejninger i minuttet under centrifugering
Polypropylenrør
Modstår 3000 omdrejninger i minuttet under centrifugering
Autoklavér og frysbar
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Længde (metrisk) 75 mm
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke-steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Nej
Diameter (metrisk) 13 mm
Produkttype Reagensglas