Beskrivelse
- Polystyrene and Polypropylene tubes with round bottoms without rim
- Available in 5mL capacity
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Produkttype | Reagensglas til dyrkning |
| Lukketype | Dobbelt position snap cap (vedhæftet) |
| Farve | Klar |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Inkluderer | Dobbelt position snap-cap |
| Sterilitet | Steril |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |