Få mere at vide
Globe Scientific 12 x 75 mm kulturrør
Artikelnummer. 31922502 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Neutral
Materiale:
Polypropylen
Polystyren
Sterilitet:
Ikke-steril
Steril
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale Sterilitet
31922502 Klar Polystyren Ikke-steril
31923488 Klar Polystyren Steril
31922532 Neutral Polypropylen Steril
31922629 Neutral Polypropylen Ikke-steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31922502 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 110405
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Plastik 5 ml kulturrør.
  • Polystyrene and Polypropylene tubes with round bottoms without rim
  • Available in 5mL capacity
Tekniske data
Diameter (metrisk) 12 mm
Produkttype Test Tube
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Dobbeltpositions-snap cap (umonteret)
Farve Klar
Længde (metrisk) 75 mm
Materiale Polystyren
Sterilitet Ikke-steril
Kapacitet (metrisk) 5 mL