Få mere at vide
Brady™ GlobalMark™ Koldtemperaturetiketter
Artikelnummer. 11559263 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11559263 Hvid Hver
1 options
Artikelnummer. 11559263 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 076692
Forventet forsendelse: 04-12-2026
GlobalMark™ Koldtemperaturetiketter klæber permanent til overflader ved temperaturer så lave som -10 grader F. Fantastisk til brug i ethvert kølelager, køler eller fryser.
  • Fantastisk til brug i ethvert kølelager, køler eller fryser.
  • Anbefales ikke til plotterskæring.
Tekniske data
Certificeringer/compliance I overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Oversigt GlobalMark Kold temperatur tape
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid
Vise Blank
Slutte Glans
Format Kontinuerlig
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Generel identifikation, laboratoriemærkning, sikkerhedsidentifikation, temperaturangivelsesmærkning
Til brug med (udstyr) GlobalMark Printer
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
nr. pr. pakke 1 rulle/æske
Mængde 1 stk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +100 °C
Tykkelse (engelsk) 0,003 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Dimensioner (L x B) 30.48 m x 63.50 mm
Længde (engelsk) 100 ft.
Længde (metrisk) 30.48 m
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Bredde (metrisk) 63.5 mm
Alternativt varenummer 076692