Få mere at vide
Brady™ GlobalMark™ Kontinuerlige indendørs udendørs vinyletiketter
Artikelnummer. 15262916 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
15262916 Grøn
15222936 Blå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15262916 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 113123
Forventet forsendelse: 17-11-2026
GlobalMark™ Kontinuerlige indendørs udendørs vinyletiketter vil klæbe til vanskelige genstande med lav overfladeenergi og meget teksturerede overflader.
  • Brady's B-595 vinyl vil klæbe til vanskelige genstande med lav overfladeenergi, herunder: PVC-rør, blæsestøbte udstyrskasser, ABS-plast, pulverlakerede overflader og udstyr fremstillet af genbrugsplast.
  • B-595-materialet udmærker sig også ved at klæbe til overflader med høj tekstur, såsom malede vægge, ujævnt træ, tekstureret plast, ru-rør og papirkappede rør.
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC
Oversigt GlobalMark Indendørs/Udendørs vinyltape
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Pulver
Farve Grøn
Vise Blank
Slutte Glans
Format Kontinuerlig
Materiale Selvlaminerende vinyl
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Komponent- og udstyrsmærkning, Elektrisk mærkning, Facilitetsidentifikation, Gulvmærkning, Laboratoriemærkning, Lean og 5S mærkning, Rør- og ventilmærkning, Lagermærkning
Til brug med (udstyr) GlobalMark Printer
Glans 60° 50 Gardner-enheder
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 1 rulle/æske
Mængde 1 stk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +180 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +82 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 30.48 m x 101.6 mm
Længde (engelsk) 100 ft.
Længde (metrisk) 30.48 m
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 101.6 mm
Alternativt varenummer GLOBALMARK VINYL B595 GRØN 100MM