Få mere at vide
Borer Chemie™ glisseal HV
Artikelnummer. 17794049
Skift visning
Mængde:
10 x 30 g
Artikelnummer. Mængde
17794049 10 x 30 g
1 options
Artikelnummer. 17794049 Leverandør Borer Chemie™ Leverandørnr. 514300.00CA30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Meget vakuumbestandigt, silikonefrit laboratoriefedt til tætning og smøring af faste og roterende jordforbindelser af glas og tilslutninger af plast og metaller. glisseal HV er exceptionelt temperaturbestandig og drypper ikke.
  • Fri for silikone
  • Paraffin baseret
  • Tåler højvakuum
  • I praktiske rør
  • Meget økonomisk, påfør kun meget tyndt
  • Fremragende temperaturstabilitet -40° C til +220° C
  • Konsistent konsistens, ingen dryp
  • Modstandsdygtig over for de fleste syrer, baser og gasser
  • Teknisk support fra producenten
Tekniske data
Produkttype Paraffinbaseret smøremiddel
Format Indsæt
Til brug med (applikation) Specielt velegnet til applikationer under højvakuum
Farve Mørkebrun
Emballage Æske med 10 rør á 30 g
Mængde 10 x 30 g
Vægt (engelsk) 10,5 oz.
Vægt (metrisk) 300 g