Få mere at vide
Gliquidone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gliquidone |
| CAS | 33342-05-1 |
| Molekylær formel | C27 H33 N3 O6 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Benzenesulfonamide, N-[(cyclohexylamino)carbonyl]-4-[2-(3,4-dihydro-7-methoxy-4,4-dimethyl-1,3-dioxo-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]-, AR-DF 26, ARDF 26SE, Beglynor, Gliquidone, Glurenorm |
| InChI formel | InChI=1S/C27H33N3O6S/c1-27(2)23-14-11-20(36-3)17-22(23)24(31)30(25(27)32)16-15-18-9-12-21(13-10-18)37(34,35)29-26(33)28-19-7-5-4-6-8-19/h9-14,17,19H,4-8,15-16H2,1-3H3,(H2,28,29,33) |
| SMIL | COc1ccc2c(c1)C(=O)N(CCc3ccc(cc3)S(=O)(=O)NC(=O)NC4CCCCC4)C(=O)C2(C)C |
| IUPAC navn | 1-cyclohexyl-3-[4-[2-(7-methoxy-4,4-dimethyl-1,3-dioxoisoquinolin-2-yl)ethyl]phenyl]sulfonylurea |
| Molekylvægt (g/mol) | 527.63 |
| Formel vægt | 527.209 |