Få mere at vide
Gliquidone, Mikromol™
Artikelnummer. 17912006
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17912006 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17912006 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3094.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Gliquidone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gliquidone
CAS 33342-05-1
Analyt- eller komponentnavne Gliquidone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27 H33 N3 O6 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzenesulfonamide, N-[(cyclohexylamino)carbonyl]-4-[2-(3,4-dihydro-7-methoxy-4,4-dimethyl-1,3-dioxo-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]-, AR-DF 26, ARDF 26SE, Beglynor, Gliquidone, Glurenorm
InChI formel InChI=1S/C27H33N3O6S/c1-27(2)23-14-11-20(36-3)17-22(23)24(31)30(25(27)32)16-15-18-9-12-21(13-10-18)37(34,35)29-26(33)28-19-7-5-4-6-8-19/h9-14,17,19H,4-8,15-16H2,1-3H3,(H2,28,29,33)
SMIL COc1ccc2c(c1)C(=O)N(CCc3ccc(cc3)S(=O)(=O)NC(=O)NC4CCCCC4)C(=O)C2(C)C
IUPAC navn 1-cyclohexyl-3-[4-[2-(7-methoxy-4,4-dimethyl-1,3-dioxoisoquinolin-2-yl)ethyl]phenyl]sulfonylurea
Molekylvægt (g/mol) 527.63
Mængde 250 mg
Formel vægt 527.209 g/mol