Få mere at vide
Glipizide EP Urenhed G, Mikromol™
Beskrivelse
Glipizide EP Urenhed G
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl [(4-[2-[((5-Methylpyrazin-2-yl)carbonyl)amino]ethyl]phenyl)sulphonyl]carbamate |
| CAS | 33288-74-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl [(4-[2-[((5-Methylpyrazin-2-yl)carbonyl)amino]ethyl]phenyl)sulphonyl]carbamate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C16 H18 N4 O5 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Methyl [[4-[2-[[(5-Methylpyrazin-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]carbamate, Glipizide Imp. G (EP), Glipizide Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N4O5S/c1-11-9-19-14(10-18-11)15(21)17-8-7-12-3-5-13(6-4-12)26(23,24)20-16(22)25-2/h3-6,9-10H,7-8H2,1-2H3,(H,17,21)(H,20,22) |
| SMIL | COC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)c2cnc(C)cn2)cc1 |
| IUPAC navn | methyl N-[4-[2-[(5-methylpyrazin-2-carbonyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonylcarbamat. |
| Vis mere |