Få mere at vide
Gliotoxin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gliotoxin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2O4S2/c1-14-10(18)12-5-7-3-2-4-8(17)9(7)15(12)11(19)13(14,6-16)21-20-12/h2-4,8-9,16-17H,5-6H2,1H3/t8-,9-,12+,13+/m0/s1 |
| Formel vægt | 326.0395 |
| Procent renhed | >95% |