Få mere at vide
Gliftor, TRC
Artikelnummer. 30134114
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30134114 2.5 g 2.5g
30005104 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134114 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG4100002.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8065-71-2
Molekylær formel C6H12ClF3O2
Molekylvægt (g/mol) 208.61
Synonym 1-Chloro-3-fluoro-2-propanol mixt. with 1,3-difluoro-2-propanol, 1,3-Difluoro-2-propanol mixt. contg.
IUPAC navn 1,3-difluoropropan-2-ol--1-chloro-3-fluoropropan-2-ol (1/1)
SMIL FCC(O)CF.FCC(O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gliftor
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C3H6ClFO.C3H6F2O/c2*4-1-3(6)2-5/h2*3,6H,1-2H2
Formel vægt 208.05