Få mere at vide
Gliclazid, LoGiCal
Artikelnummer. 30462872
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462872 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462872 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0325.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gliclazide
CAS 21187-98-4
Analyt- eller komponentnavne Gliclazide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H21 N3 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Gliclazide, N-[[(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)amino]carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide, 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Cyclopenta[c]pyrrole benzenesulfonamide deriv., 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Diabezidum, Diabrezide, Diamicron, Diaprel, Glimicron, Glinormax, Glyzide, N-(4-Methylbenzenesulfonyl)-N'-[3-azabicyclo(3,3,0)oct-3-yl]urea, S 1702, S 852, SE 1702
InChI formel InChI=1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-7-14(8-6-11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-3-2-4-13(12)10-18/h5-8,12-13H,2-4,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19)
Løsningstype Fedt
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2
IUPAC navn 1-(3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrol-2-yl)-3-(4-methylphenyl)sulfonylurinstof
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 323.41
Mængde 10 mg
Formel vægt 323,1304 g/mol