Få mere at vide
Gliclazide Impurity D, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexahydro-N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-cyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxamide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N2O3S/c1-11-5-7-14(8-6-11)21(19,20)16-15(18)17-9-12-3-2-4-13(12)10-17/h5-8,12-13H,2-4,9-10H2,1H3,(H,16,18) |
| Formel vægt | 308.1195 |