Få mere at vide
Gliclazide-d4 (phenyl-d4), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gliclazide-d4 |
| CAS | 1185039-30-8 |
| Molekylær formel | C15 2H4 H17 N3 O3 S |
| Mængde | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H21N3O3S/c1-11-5-7-14(8-6-11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-3-2-4-13(12)10-18/h5-8,12-13 H,2-4,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19)/i5D,6 D,7 D,8 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1C)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2 |
| IUPAC navn | 1-(3,3 A,4,5,6,6 A-hexahydro-1 H-cyclopenta[c]pyrrol-2-yl)-3-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-methylphenyl)sulfonylurea |
| Molekylvægt (g/mol) | 327.44 |
| Formel vægt | 327.1555 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |