Få mere at vide
Glibenclamid EP Urenhed C (Glipizide EP Urenhed I), Mikromol™
Artikelnummer. 30458168
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30458168 4 x 25 mg
17912246 100 mg
17941646 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30458168 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0942.0900254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Glibenclamid EP Urenhed C (Glipizide EP Urenhed I), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide
CAS 10079-35-3
Analyt- eller komponentnavne N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H34 N4 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Glibenclamide Imp. C (EP), Glipizide Imp. I (EP), N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide, 1-[[4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-cyclohexylurea, Glibenclamide Imp. C (Pharmeuropa), Glibenclamide Impurity C, Glipizide Impurity I
InChI formel InChI=1S/C22H34N4O4S/c27-21(24-18-7-3-1-4-8-18)23-16-15-17-11-13-20(14-12-17)31(29,30)26-22(28)25-19-9-5-2-6-10-19/h11-14,18-19H,1-10,15-16H2,(H2,23,24,27)(H2,25,26,28)
Løsningstype Fedt
SMIL O=C(NCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NC2CCCCC2)NC3CCCCC3
IUPAC navn 1-cyclohexyl-3-[4-[2-(cyclohexylcarbamoylamino)ethyl]phenyl]sulfonylurinstof
Molekylvægt (g/mol) 450.59
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 450,2301 g/mol