Få mere at vide
Glibenclamid EP Urenhed C (Glipizide EP Urenhed I), Mikromol™
Beskrivelse
Glibenclamid EP Urenhed C (Glipizide EP Urenhed I)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide |
| CAS | 10079-35-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H34 N4 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Glibenclamide Imp. C (EP), Glipizide Imp. I (EP), N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide, 1-[[4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-cyclohexylurea, Glibenclamide Imp. C (Pharmeuropa), Glibenclamide Impurity C, Glipizide Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C22H34N4O4S/c27-21(24-18-7-3-1-4-8-18)23-16-15-17-11-13-20(14-12-17)31(29,30)26-22(28)25-19-9-5-2-6-10-19/h11-14,18-19H,1-10,15-16H2,(H2,23,24,27)(H2,25,26,28) |
| SMIL | O=C(NCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NC2CCCCC2)NC3CCCCC3 |
| IUPAC navn | 1-cyclohexyl-3-[4-[2-(cyclohexylcarbamoylamino)ethyl]phenyl]sulfonylurinstof |
| Vis mere |