Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 19065-24, -34, -44 |
| Temperaturområde (metrisk). | -5°C to +200°C |
| Type | Electrode-less Conductivity Sensor |
| Materiale | PVDF |
| Måleområder | 0 to 200 up to 0 to 2,000,000 μS |
| Inkluderer | Automatic internal temperature compensation (32 to 257°F, 0 to 125°C), and a 20 ft, PTFE jacketed, five conductor integral cable rated up to 200°C |