Tekniske data
| Farve | Hvid til næsten hvid |
| Oversigt | Glecaprevir |
| CAS | 1365970-03-1 |
| Molekylær formel | C38 H46 F4 N6 O9 S |
| Forsendelsestilstand | Ingen særlige krav |
| Produktlinje | Thermo Scientific |
| Mængde | 100 mg |