Få mere at vide
Thermo Scientific™ GLD Pro-gaslækagedetektor
Artikelnummer. 17344871 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Gaskromatografisystemer
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17344871 Gaskromatografisystemer
1 options
Artikelnummer. 17344871 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 66002004
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Find og identificer hurtigt gaslækager i dit GC-instrument med Thermo Scientific™ GLD Pro-gaslækagedetektor.
Opdag og identificer hurtigt gaslækager med Thermo Scientific™ GLD Pro-gaslækagedetektor. Den er specielt designet til brug med GC-systemer og registrerer små lækager af en lang række laboratoriegasser. Denne håndholdte, brugervenlige detektor har både visuelle og akustiske alarmer og bruger et LED-lysdisplay til at indikere lækagens intensitet. Den lille sondedetektor er designet til at nå vanskelige og begrænsede steder.
Yderligere produktinformation
  • Tænd/sluk-kontakt med trykknap
  • Nulstilling med trykknap
  • Automatisk slukning (fem minutter)
  • Genopladeligt batteri (op til seks timers drift)
  • Holdbar opbevaringstaske
  • Sondeholder
  • Et års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) GC
Til brug med (udstyr) Gaskromatografisystemer
Oversigt GLD Pro-gaslækagedetektor
Produkttype Gaslækagedetektor