Få mere at vide
Haldenwanger™ Glaseret porcelænsmørtel
Description
- Fås i forskellige størrelser
- Ydersiden er glaseret, slibefladerne er uglaserede
- Opfylder DIN VDE 0335, type C 100
- Uglaseret version er 10443471
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Indvendig | 90 mm |
| Produkttype | Mørtel |
| Materiale | Porcelæn |
| Højde (metrisk) | 55 mm |
| Slutte | Glaseret |
| Kapacitet (metrisk) | 170 ml |