missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Glatiramer Acetate, TRC

Artikelnummer. 17990985
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17990985 100 mg -
17931475 10 mg -
17972475 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Código de producto. 17990985 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCG406800100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 147245-92-9
Molekylær formel (C9H11NO3 • C6 H14N2O2 • C5H9NO4 • C3H7NO2)x • xC2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 623.65
Synonym L-Alanine polymer with L-Glutamic Acid L-Lysine L-Tyrosine Acetate, L-Tyrosine polymer with L-Alanine L-Glutamic Acid L-Lysine Acetate, 511: PN: WO2010103292 PAGE: 64 claimed sequence, Cop 1, Copaxone, Copolymer 1, L-Glutamic Acid peptide with L-Alanine L-Lysine L-Tyrosine Acetate Salt, Protiramer, TV 5010;
IUPAC navn L-Glutamic acid, polymer with L-alanine, L-lysine and L-tyrosine, acetate (salt)
SMIL N[C@H](C(O)=O)CCC(O)=O.N[C@H](C(O)=O)C.N[C@H](C(O)=O)CCCCN.CC(O)=O.N[C@H](C(O)=O)CC1=CC=C(O)C=C1

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale Glatiramer Acetate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11NO3.C6H14N2O2.C5H9NO4.C3H7NO2.C2H4O2/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;1-2(4)3(5)6;1-2(3)4/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);2H,4H2,1H3,(H,5,6);1H3,(H,3,4)/t8-;5-;3-;2-;/m0000./s1
Formel vægt 623.3014
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.