Få mere at vide
JG Finneran Associates™ Glastic Snap Ring™ Crimp Top Vial med glasindsats
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Type I lavt ekstraherbart borosilikatglasindsats er den eneste kontakt mellem prøven og forseglingen
- Klar eller ravfarvet (til lysfølsomme prøver), μ100 L termoplastisk polymer ydre skal
- Snap Ring™ finish eliminerer behovet for krympning eller afdækning
- Designet til at arbejde i Agilent og andre autosamplere, der bruger 12 x 32 mm hætteglas
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Borosilikatglasindsats, Plast |
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
| Til brug med (applikation) | Kromatografi ved hjælp af autosamplere, der bruger 12 x 32 hætteglas |
| Hals stil | Crimp |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Lukketype | Snap ring |
| Højde (metrisk) | 32 mm |
| Type | Crimp Top Vial med indsats |
| Vis mere |