Få mere at vide
Thermo Scientific™ Glassy Carbon Tapered Crucible for Crystal Growth
Kapacitet (metrisk):
17 ml
18 ml
37 ml
105 ml
190 ml
277 ml
370 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Udsat for en højtemperatur varmebehandling, som giver særlige materialeegenskaber, herunder væsentligt forbedret korrosionsbestandighed og styrke.
Glasagtig carbon tilbyder:
Glasagtig carbon tilbyder:
- Modstandsdygtighed over for alle våde nedbrydningsmidler
- Ingen hukommelseseffekter (ukontrolleret adsorption og frigivelse af fremmede elementer)
- Ingen kontaminering af analytiske prøver
- Stabilitet over for sure og alkaliske smelter
- Ingen befugtningseffekt af metalsmeltninger
- God modstand mod termisk stød giver hurtige opvarmnings- og afkølingstider
- Modstandsdygtig over for slibende slid
- God elektrisk ledningsevne
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Tilspidset |
| Materiale | Glasagtig kulstof |
| Til brug med (applikation) | Til krystalvækst |
| Kapacitet (metrisk) | 37 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | Top: 51mm |
| Højde (metrisk) | 30mm |
| Produkttype | Glasagtig kulstofdigel |