Få mere at vide
Thermo Scientific™ Glassy Carbon Tapered Crucible for Crystal Growth
Artikelnummer. 15403755
Kapacitet (metrisk):
17 ml
18 ml
37 ml
105 ml
190 ml
277 ml
370 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15403755
Brand: Thermo Scientific™ 040956.KT
Glasagtig kulstof giver høj renhed, korrosionsbestandighed, termisk stabilitet og en struktur, der er uigennemtrængelig for både gasser og væsker.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Subjected to a high temperature heat treatment which imparts special material properties including significantly improved corrosion resistance and strength.
Glassy carbon offers:
  • Resistance to all wet decomposition agents
  • No memory effects (uncontrolled adsorption and release of foreign elements)
  • No contamination of analytical samples
  • Stability to acid and alkaline melts
  • No wetting effect of metal melts
  • Good resistance to thermal shock allows rapid heating and cooling times
  • Resistive to abrasive wear
  • Good electrical conductivity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Tapered
Materiale Glassy Carbon
Til brug med (applikation) For Crystal Growth
Kapacitet (metrisk) 105 ml
Diameter (metrisk) Udvendig Top: 59mm
Højde (metrisk) 59mm
Produkttype Glassy Carbon Crucible