Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glassy Carbon Evaporating Dish
Artikelnummer. p-6685048
Diameter (metrisk):
47 mm
108 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15433645
Brand: Thermo Scientific Chemicals 038372.KT
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Glasagtig kulstof giver høj renhed, korrosionsbestandighed, termisk stabilitet og en struktur, der er uigennemtrængelig for både gasser og væsker.
Glasagtig kulstof bruges som elektrodemateriale i elektrokemi. Det bruges også som digler ved høj temperatur. Anvendes som en komponent i nogle proteseanordninger. Brugt elektrisk leder ion-selektiv membran. Det bruges også som våde nedbrydningsprocedurer i analytisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Udsat for en højtemperatur varmebehandling, som giver særlige materialeegenskaber, herunder væsentligt forbedret korrosionsbestandighed og styrke.
Glasagtig carbon tilbyder:
  • Modstandsdygtighed over for alle våde nedbrydningsmidler
  • Ingen hukommelseseffekter (ukontrolleret adsorption og frigivelse af fremmede elementer)
  • Ingen kontaminering af analytiske prøver
  • Stabilitet over for sure og alkaliske smelter
  • Ingen befugtningseffekt af metalsmeltninger
  • God modstand mod termisk stød giver hurtige opvarmnings- og afkølingstider
  • Modstandsdygtig over for slibende slid
  • God elektrisk ledningsevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Glas
Form Rund
Type Inddampningsskål
Højde (metrisk) 27 mm
Diameter (metrisk) 108 mm