Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glassy Carbon E-Beam Evaporating Crucible
Artikelnummer. p-6685009
Kapacitet (metrisk):
4 ml
7 ml
8 ml
10 ml
16 ml
30 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15443755
Brand: Thermo Scientific Chemicals 040960.KT
Glasagtig kulstof giver høj renhed, korrosionsbestandighed, termisk stabilitet og en struktur, der er uigennemtrængelig for både gasser og væsker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Subjected to a high temperature heat treatment which imparts special material properties including significantly improved corrosion resistance and strength.
Glassy carbon offers:
  • Resistance to all wet decomposition agents
  • No memory effects (uncontrolled adsorption and release of foreign elements)
  • No contamination of analytical samples
  • Stability to acid and alkaline melts
  • No wetting effect of metal melts
  • Good resistance to thermal shock allows rapid heating and cooling times
  • Resistive to abrasive wear
  • Good electrical conductivity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Angle: 15 deg.
Materiale Glassy Carbon
Til brug med (applikation) E-Beam Evaporating
Kapacitet (metrisk) 4 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 29mm
Højde (metrisk) 15mm
Produkttype Glassy Carbon Crucible
Diameter (metrisk) base 22mm