Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glassy Carbon E-Beam Evaporating Crucible
Kapacitet (metrisk):
4 ml
7 ml
8 ml
10 ml
16 ml
30 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Subjected to a high temperature heat treatment which imparts special material properties including significantly improved corrosion resistance and strength.
Glassy carbon offers:
Glassy carbon offers:
- Resistance to all wet decomposition agents
- No memory effects (uncontrolled adsorption and release of foreign elements)
- No contamination of analytical samples
- Stability to acid and alkaline melts
- No wetting effect of metal melts
- Good resistance to thermal shock allows rapid heating and cooling times
- Resistive to abrasive wear
- Good electrical conductivity
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Angle: 15 deg. |
| Materiale | Glassy Carbon |
| Til brug med (applikation) | E-Beam Evaporating |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 38mm |
| Højde (metrisk) | 20mm |
| Produkttype | Glassy Carbon Crucible |
| Diameter (metrisk) base | 28mm |