Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glasagtig kulstofdigel til krystalvækst
Artikelnummer. 15433685
Kapacitet (metrisk):
7 ml
25 ml
30 ml
125 ml
400 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
14 mm
19 mm
24 mm
40 mm
57 mm
Højde (metrisk):
100 mm
140 mm
150 mm
160 mm
195 mm
Oversigt:
Bundvinkel: 30 grader.
Bundvinkel: 60 grader.
Bundvinkel: 90 grader.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15433685
Brand: Thermo Scientific Chemicals 039019.KT
Kun null tilbage
Glasagtig kulstof giver høj renhed, korrosionsbestandighed, termisk stabilitet og en struktur, der er uigennemtrængelig for både gasser og væsker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Udsat for en højtemperatur varmebehandling, som giver særlige materialeegenskaber, herunder væsentligt forbedret korrosionsbestandighed og styrke.
Glasagtig carbon tilbyder:
  • Modstandsdygtighed over for alle våde nedbrydningsmidler
  • Ingen hukommelseseffekter (ukontrolleret adsorption og frigivelse af fremmede elementer)
  • Ingen kontaminering af analytiske prøver
  • Stabilitet over for sure og alkaliske smelter
  • Ingen befugtningseffekt af metalsmeltninger
  • God modstand mod termisk stød giver hurtige opvarmnings- og afkølingstider
  • Modstandsdygtig over for slibende slid
  • God elektrisk ledningsevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Bundvinkel: 90 grader.
Materiale Glasagtig kulstof
Til brug med (applikation) Til krystalvækst
Kapacitet (metrisk) 400 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 57 mm
Højde (metrisk) 195 mm
Produkttype Glasagtig kulstofdigel
Diameter (metrisk) base 57mm