Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glasagtig kulstofdigel til krystalvækst
Glasagtig kulstof giver høj renhed, korrosionsbestandighed, termisk stabilitet og en struktur, der er uigennemtrængelig for både gasser og væsker.
Brand: Thermo Scientific Chemicals 039016.KT
7662.78 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Udsat for en højtemperatur varmebehandling, som giver særlige materialeegenskaber, herunder væsentligt forbedret korrosionsbestandighed og styrke.Glasagtig carbon tilbyder:
- Modstandsdygtighed over for alle våde nedbrydningsmidler
- Ingen hukommelseseffekter (ukontrolleret adsorption og frigivelse af fremmede elementer)
- Ingen kontaminering af analytiske prøver
- Stabilitet over for sure og alkaliske smelter
- Ingen befugtningseffekt af metalsmeltninger
- God modstand mod termisk stød giver hurtige opvarmnings- og afkølingstider
- Modstandsdygtig over for slibende slid
- God elektrisk ledningsevne
Tekniske data
Bundvinkel: 60 grader. | |
Til krystalvækst | |
19mm | |
Glasagtig kulstofdigel |
Glasagtig kulstof | |
25 mL | |
140mm | |
19mm |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Focus on Agri-Science Testing
Use promotion code 24136 to get amazing savings.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
New Offer Save Up to 87%