Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glasagtig kulstofkonisk digel; Bind (ml), 30; Topdia, 44; Bunddiameter (mm), 22; Ht (mm), 45
Artikelnummer. 15473675
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
30 ml
60 ml
100 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
31 mm
35 mm
44 mm
52 mm
70 mm
Højde (metrisk):
27 mm
38 mm
45 mm
53 mm
56 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Højde (metrisk) unitSize
15473675 60 ml 52 mm 56 mm Hver
15443645 100 ml 70 mm 53 mm Hver
15443675 10 ml 31 mm 27 mm Hver
15453675 20 ml 35 mm 38 mm Hver
15463675 30 ml 44 mm 45 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15473675 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 039006.KT
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Glasagtig kulstof giver høj renhed, korrosionsbestandighed, termisk stabilitet og en struktur, der er uigennemtrængelig for både gasser og væsker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Udsat for en højtemperatur varmebehandling, som giver særlige materialeegenskaber, herunder væsentligt forbedret korrosionsbestandighed og styrke.
Glasagtig carbon tilbyder:
  • Modstandsdygtighed over for alle våde nedbrydningsmidler
  • Ingen hukommelseseffekter (ukontrolleret adsorption og frigivelse af fremmede elementer)
  • Ingen kontaminering af analytiske prøver
  • Stabilitet over for sure og alkaliske smelter
  • Ingen befugtningseffekt af metalsmeltninger
  • God modstand mod termisk stød giver hurtige opvarmnings- og afkølingstider
  • Modstandsdygtig over for slibende slid
  • God elektrisk ledningsevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Konisk
Materiale Glasagtig kulstof
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 52 mm
Højde (metrisk) 56 mm
Produkttype Glasagtig kulstofdigel
Diameter (metrisk) base 25mm