Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glasagtig Carbon konisk digel
Artikelnummer. 15463675
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
30 ml
60 ml
100 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
31 mm
35 mm
44 mm
52 mm
70 mm
Højde (metrisk):
27 mm
38 mm
45 mm
53 mm
56 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15463675
Brand: Thermo Scientific Chemicals 039005.KT
Kun null tilbage
Glasagtig kulstof giver høj renhed, korrosionsbestandighed, termisk stabilitet og en struktur, der er uigennemtrængelig for både gasser og væsker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Udsat for en højtemperatur varmebehandling, som giver særlige materialeegenskaber, herunder væsentligt forbedret korrosionsbestandighed og styrke.
Glasagtig carbon tilbyder:
  • Modstandsdygtighed over for alle våde nedbrydningsmidler
  • Ingen hukommelseseffekter (ukontrolleret adsorption og frigivelse af fremmede elementer)
  • Ingen kontaminering af analytiske prøver
  • Stabilitet over for sure og alkaliske smelter
  • Ingen befugtningseffekt af metalsmeltninger
  • God modstand mod termisk stød giver hurtige opvarmnings- og afkølingstider
  • Modstandsdygtig over for slibende slid
  • God elektrisk ledningsevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Konisk
Materiale Glasagtig kulstof
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 44 mm
Højde (metrisk) 45 mm
Produkttype Glasagtig kulstofdigel
Diameter (metrisk) base 22mm