Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glasagtig Carbon konisk digel
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
30 ml
60 ml
100 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
31 mm
35 mm
44 mm
52 mm
70 mm
Højde (metrisk):
27 mm
38 mm
45 mm
53 mm
56 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Udsat for en højtemperatur varmebehandling, som giver særlige materialeegenskaber, herunder væsentligt forbedret korrosionsbestandighed og styrke.
Glasagtig carbon tilbyder:
Glasagtig carbon tilbyder:
- Modstandsdygtighed over for alle våde nedbrydningsmidler
- Ingen hukommelseseffekter (ukontrolleret adsorption og frigivelse af fremmede elementer)
- Ingen kontaminering af analytiske prøver
- Stabilitet over for sure og alkaliske smelter
- Ingen befugtningseffekt af metalsmeltninger
- God modstand mod termisk stød giver hurtige opvarmnings- og afkølingstider
- Modstandsdygtig over for slibende slid
- God elektrisk ledningsevne
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Konisk |
| Materiale | Glasagtig kulstof |
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 35 mm |
| Højde (metrisk) | 38 mm |
| Produkttype | Glasagtig kulstofdigel |
| Diameter (metrisk) base | 18mm |