Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glasagtige kulstofbåde
Artikelnummer. p-6685042
Dimensioner (L x B x H):
29 x 16 x 10 mm
53 x 16 x 10 mm
76 x 33 x 25 mm
103 x 16 x 10 mm
Kapacitet (metrisk):
2 ml
3 ml
10 ml
40 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15406295
Brand: Thermo Scientific Chemicals 039026.KT
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilbyder høj renhed, korrosionsbestandighed, termisk stabilitet og en struktur, der er uigennemtrængelig for både gasser og væsker
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Modstandsdygtighed over for alle våde nedbrydningsmidler og slibende slid
  • Ingen hukommelseseffekter eller kontaminering af analytiske prøver
  • Stabilitet over for sure og alkaliske smelter
  • Ingen befugtningseffekt af metalsmeltninger
  • Modstand mod termisk stød giver hurtige opvarmnings- og afkølingstider
  • God elektrisk ledningsevne
  • Anvendes i beholdere til materialeteknologi med ultrahøj renhed, såsom halvlederforbindelser og krystaldyrkning, såsom doterede halogenidkrystaller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Glasagtig kulstof båd
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Dimensioner (L x B x H) 29 x 16 x 10 mm
Højde (metrisk) 10 mm
Længde (metrisk) 29 mm
Bredde (metrisk) 16 mm